Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers
Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances. Tyvek™ 500 Boot Covers are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort.
275.00€ - 326.00€
Specifica
Size Misura unica
Materiale HDPE con tecnologia flash spun
Colore Bianco
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Parte superiore con elastico e lacci
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo di suola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di suola Prezzo Quantità e disponibilità  
11763083
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D13395724
Standard
275.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
11803510
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D13395989
Antiscivolo
326.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Knee-length overboot available in white.
  • Fixation ties.
  • Available in one size.
  • With elasticated top and stitched internal seams.
  • Permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols.
  • Excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1 micron in size).
  • Ultra-low-linting and antistatically treated.
  • Available with standard or slip-retardant sole.
  • Applications include:
    • Pharmaceutical Handling
    • Chemical Protection
    • Lead and Asbestos Abatement/Remediation
    • General Maintenance/Operations
    • Spray Painting
    • General Clean-up
Specifica
Specifica
Misura unica
Bianco
Parte superiore con elastico e lacci
200/confezione
480 mm
Copriscarpe
HDPE con tecnologia flash spun
Single-use
DPI Categoria I, EN 1149-5
18.9 in.
Acqua