Learn More
Fisherbrand™ Tyvek™ 200 Tuta con cappuccio
Fisherbrand Tyvek™ Cat III Hooded Coveralls made from a soft polyethylene nonwoven fabric, offering a great balance of protection and comfort. Providing adequate Type 5 and 6 barrier protection, they remain both air and moisture vapour permeable.
5.85€ - 6.08€
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Materiale Polietileni
Colore Bianco
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16396515
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
D15545188
S
6.08€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16306525
Vedere i documenti
Fisherbrand™
D15545189
M
6.08€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16316525
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
D15545190
L
6.08€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16326525
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
D15545191
XL
6.08€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16336525
Vedere i documenti
Fisherbrand™
D15545262
2XL
5.85€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
16346525
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
D15545263
3XL
6.08€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Offers more protection than equivalent SMS garments
  • More robust than microporous films
  • Robust yet lightweight (less than 180 g/garment)
  • Elasticated face, wrists, waist and ankles
  • Antistatic treatment on the outside
  • Stitched external seams in yellow for visual identification and differentiation
Specifica
Specifica
Tuta con cappuccio
Bianco
Elastico
Con cappuccio
Zip
Cat III, Tipo 5/6
Polietileni
Elastico
Elastico
2 pezzi
Cucito
(EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1