Learn More
Thermo Scientific™ Tyrphostin AG-213, 97%
105.00€ - 438.00€
Specifica
Descrizione Orange
Content And Storage Ambient temperatures
Saggio 97%
CAS 122520-86-9
Formula molecolare C10H8N2O2S
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15458709
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
J67345.#0
5 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15468709
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
J67345.MA
10 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15478709
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
J67345.MB
25 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Orange
97%
C10H8N2O2S
RG-50864; Tyrphostin 47
Ambient temperatures
122520-86-9
220.25g/mol
Solid