Learn More
Saint-Gobain Tubo con microforo Tygon™, Formula S-54-HL
Formulated for resistance to flex fatigue and abrasion and is less permeable than rubber tubing. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Microbore Formula S-54-HL Tubing features a smooth, dense bore prevents build-up and provides outstanding flow characteristics.
Marca:  Saint-Gobain 06420-02
Codice prodotto. 15157044
  • 523.00€ / 30m
Spedizione stimata: 01-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Meets USP Class VI criteria
  • Compatible with blood
  • Clear,  with a glass-smooth inner bore
  • Reduced flexibility for suction applications
Typical Applications
  • Catheters
  • Intravenous or intra-arterial infusion
Order Info
Su bobina da 500 piedi (152.4 m)
Compliance
Conformi ai criteri della United States Pharmacopeia (USP) di classe VI per la plastica per uso medico.
Specifica
Specifica
Conformi ai criteri U.S. Pharmacopeia classe VI per la plastica per componenti medici.
0.51 mm
0.06 in.
500 ft.
0.02 in.
0.02 in.
Tygon
1.53 mm
152.4 m
0.51 mm