Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio Tygon
Formulated for resistance to flex fatigue and abrasion and is less permeable than rubber tubing. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Lab Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab.
74.50€ - 779.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Conformità FDA, GMP |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Tygon |
Overall Length (Metric) | 15.24 m |
Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione massima | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione massima | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
14871161
|
Masterflex™
06407-09 |
4.8 mm | 6.4 mm | 24 psi | 0.8 mm |
74.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15119194
|
Masterflex™
06407-77 |
4 mm | 5.6 mm | 17 psi | 0.8 mm |
84.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15117144
|
Masterflex™
06407-85 |
8 mm | 14.4 mm | 30 psi | 3.2 mm |
401.00€
15m |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15197124
|
Masterflex™
06407-86 |
9.6 mm | 12.8 mm | 14 psi | 1.6 mm |
280.00€
15m |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15127144
|
Masterflex™
06407-88 |
9.6 mm | 16 mm | 25 psi | 3.2 mm |
574.00€
15m |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15446633
|
Masterflex™
06407-96 |
19.1 mm | 25.4 mm | 14 psi | 3.2 mm |
779.00€
50ft |
Spedizione stimata: 16-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- Alternative to DEHP tubing
- New formulation delivers the same excellent performance
- Contains no BPA
- Outstanding chemical resistance
- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Increases productivity in peristaltic pumps – outlasts other clear tubing 2 to 1
- Smooth, polished inner bore
- Non-oxidizing and non-contaminating
- Slips easily over fittings and grips securely
- Coils marked at 1-foot intervals for easy measuring
Specifications
Conformità FDA, GMP | |
Tygon | |
Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici | |
1 Pack | |
Trasparente |
Sì | |
15.24 m | |
da –50 a 74 °C | |
Sterili | |
da –50 a 74 °C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.