Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio Tygon™ E-3603
Formulated for resistance to flex fatigue and abrasion and is less permeable than rubber tubing. Tygon™ E-3603 Lab Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab.
74.15€ - 672.00€
Specifica
Autoclavabile
Materiale Tygon E-3603
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) Pressione massima Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) Pressione massima Prezzo Quantità e disponibilità  
15139194
Vedere i documenti
Masterflex™
06407-75
3.2 mm 4,8 mm 0.8 mm 20 psi
74.15€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15197134
Vedere i documenti
Masterflex™
06407-83
8 mm 11.2 mm 1,6 mm 17 psi
326.00€
15m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
14881271
Vedere i documenti
Masterflex™
06407-80
6,4 mm 9.5 mm 1,6 mm 20 psi
405.00€
15m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
15187124
Vedere i documenti
Masterflex™
06407-87
9.5 mm 15 mm 2.4 mm 20 psi
339.00€
15m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15117134
Vedere i documenti
Masterflex™
ACF00038-CP
12.7 mm 19.05 mm 12.8 mm 20 psi
672.00€
15m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Bio-based formulation delivers excellent performance
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Non-toxic and non-contaminating
  • Smooth, polished inner wall
  • Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
  • Contains no BPA or phthalates
  • Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Typical Applications
  • General laboratory
  • Food and beverage
  • Biopharmaceutical
  • Analytical instruments
  • Peristaltic and vacuum pumps
  • Ideal for condensers, incubators, desiccators, gas lines and drain line
Specifica
Specifica
49.2 ft.
Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
Laboratory Tubing
Tygon E-3603
15 m
Trasparente