Learn More
DuPont™ Tychem™ NT480
Progettato per durare e ridurre l'affaticamento. Ideale per lavorare in sicurezza in ambienti umidi o grassi. Fodera felpata con design ergonomico per maggiore comodità.
4.96€ - 19.85€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE Categoria III |
---|---|
Colore | Verde |
Finitura esterna | Ruvido |
Latex Free | No |
Materiale | Nitrile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16370476
|
DuPont™
D15536309 |
X-Small, 6 | N/A | |||||||
16380476
|
DuPont™
D15536310 |
piccolo, 7 |
19.85€
12 paia |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
16390476
|
DuPont™
D15536311 |
Medio, 8 |
19.85€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
16300486
|
DuPont™
D15536312 |
Large, 9 |
4.96€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
16310486
|
DuPont™
D15536313 |
X-Large, 10 | N/A | |||||||
16320486
|
DuPont™
D15536314 |
2 X-Large, 11 | N/A | |||||||
Descrizione
- Guanto da 15 mil con fodera floccata progettato con impugnatura finitura bisque
- Un guanto flessibile che assorbe il sudore e protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasione
- CE CAT III - EN ISO 374-1: 2016 / TYPE A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5: 2016
- Clorato Non contiene siliconi
- Compatibile con gli alimenti
Specifica
CE Categoria III | |
Ruvido | |
Nitrile | |
15 mil | |
EN 388: 2016 2001X | |
Tipo A | |
Sì | |
Cotone floccato | |
NT480 | |
13 pollici |
Verde | |
No | |
Guanto lungo/forma anatomica | |
0.38 mm | |
No | |
JKLOPT | |
Liscio | |
Foderato | |
12 paia per confezione/12 confezioni per scatola: totale 144 paia | |
330 mm |
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- Potenziali allergeni: carbammato
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale