Learn More
DuPont™ Tychem™ NT470
Progettato per durare e ridurre l'affaticamento. Ideale per lavorare in sicurezza in ambienti umidi o grassi. Sfoderato, con design ergonomico per offrire il massimo comfort.
Marca: DuPont™ D15536306
View more versions of this product
Description
- unlined luce guanto nettino polivalente che fornisce resistenza chimica
- leggero, sensazione di 'seconda pelle' e formulazione a basso modulo riduce affaticamento della mano
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5:2016
- Chlorinated Non contiene siliconi
- contatto alimentare compatibile
Specifications
CE Categoria III | |
Ruvido | |
Nitrile | |
Guanto lungo/forma anatomica | |
0.38 mm | |
No | |
JKLOPT | |
Liscio | |
NT470 | |
Solventi, oli, grassi animali e altre sostanze chimiche | |
330 mm |
Verde | |
No | |
Large, 9 | |
15 mil | |
EN 388: 2016 2001X | |
Tipo A | |
Sì | |
Senza rivestimento | |
12 paia per confezione/12 confezioni per scatola: totale 144 paia | |
13 pollici |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- Potenziali allergeni: carbammato
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale