Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
6-7/Piccoli, 6.5, 6/7
Large, 8.5
Medio, 7.5
X-Large, 9.5
Descrizione
- 0.2mm guanti monouso per lavori che richiedono protezione chimica, pur mantenendo la discriminazione tattile
- sensazione 'Second-Skin' e formulazione a basso modulo riduce affaticamento della mano
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE B, JKOPT ISO 374-5:2016
- Senza polvere
- Contatto di alimentare compatibile
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE Categoria III |
Descrizione | I guanti Tychem™ NT420 offrono un'opzione senza talco perfetta per le applicazioni che richiedono la massima protezione pur mantenendo la sensibilità tattile |
Colore | Blu |
Finitura esterna | Liscio |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Size | Large, 8.5 |
Stile | Ambidestri |
Spessore (sistema imperiale) | 8 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.2 mm |
Vedi altri risultati |
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- Potenziali allergeni: Tiazolo
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale
Titolo del prodotto
DuPont™ Tychem™ NT420 >