Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420
Guanto monouso molto resistente, barriera alla maggior parte di oli, grassi e idrocarburi. Perfetto per attività che richiedono protezione chimica, pur assicurando la sensibilità tattile. Consigliato per il contatto con alimenti, la manipolazione di parti piccole e di laboratorio.
Marca: DuPont™ D15536292
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 0.2mm guanti monouso per lavori che richiedono protezione chimica, pur mantenendo la discriminazione tattile
- sensazione 'Second-Skin' e formulazione a basso modulo riduce affaticamento della mano
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE B, JKOPT ISO 374-5:2016
- Senza polvere
- Contatto di alimentare compatibile
Specifica
CE Categoria III | |
Blu | |
Sì | |
X-Large, 9.5 | |
8 mil | |
No | |
JKOPT | |
Liscio | |
NT420 | |
9,5in. |
I guanti Tychem™ NT420 offrono un'opzione senza talco perfetta per le applicazioni che richiedono la massima protezione pur mantenendo la sensibilità tattile | |
Liscio | |
Nitrile | |
Ambidestri | |
0.2 mm | |
Tipo B | |
Sì | |
Senza rivestimento | |
50 guanti per confezione/20 confezioni per scatola: totale 1,000 guanti | |
240 mm |
Titolo del prodotto
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- Potenziali allergeni: Tiazolo
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale