Learn More
DuPont™ Tychem™ NP560
Barriera resistente contro una gamma di sostanze chimiche, tra cui acidi, sostanze caustiche, solventi, grassi e oli. Ideali per lavori pesanti o applicazioni che comportano un'esposizione prolungata alla presenza di solventi.
Marca: DuPont™ D15536323
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- dotato di una fodera a maglia senza cuciture calibro 15 e di una presa antiscivolo tattile, i guanti Tychem NP560 offrono un supporto superiore, un comfort eccellente e un'eccellente protezione
- Il rivestimento esterno in neoporene offre protezione contro una vasta gamma di sostanze chimiche, tra cui acidi, caustici, solventi, grasso e olio
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, AJKLMT
- EN388: 2016 3031X - EN ISO 374-5:2016 la strutturata ruvida offre una maggiore presa e una buona resistenza all'abrasione - livello 3300: 2000: 2000)
Specifica
CE Categoria III | |
Ruvido | |
Neoprene | |
X-Large, 11 | |
55 mil | |
EN 388: 2016 3031X | |
Tipo A | |
Sì | |
Rivestimento interno in maglia di poliestere senza cuciture spessore 15 | |
NP560 | |
14 pollici |
Nero | |
No | |
Guanti | |
Guanto lungo/forma anatomica | |
1.39 mm | |
No | |
AJKLMT | |
Liscio | |
Foderato | |
12 paia per confezione/6 confezioni per scatola: totale 72 paia | |
355 mm |
Titolo del prodotto
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale