Learn More
DuPont™ Tychem™ NP530
Doppio rivestimento di neoprene su gomma naturale. Ideale per manipolazioni accurate in ambienti dove sono presenti solventi. Il neoprene su gomma naturale non compromette la destrezza manuale e riduce l'affaticamento della mano.
Marca: DuPont™ D15536325
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Guanto con rivestimento esterno in neoprene da 0,66 mm progettato con una speciale impugnatura goffrata che favorisce il deflusso dei liquidi, mentre la fodera in cotone floccato al 100% migliora il comfort
- Un guanto flessibile che assorbe il sudore e protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasione
- CE CAT III - EN ISO 374-1: 2016 / TIPO A, AKLMNT
- EN388: 2016 2021X - EN ISO 374-5 : 2016
- Compatibile con i prodotti alimentari
Specifica
CE Categoria III | |
Ruvido | |
Neoprene | |
medio, 8 | |
26 mil | |
EN 388: 2016 2021X | |
Tipo A | |
Sì | |
Cotone floccato | |
NP530 | |
12 pollici |
Nero | |
No | |
Guanti | |
Guanto lungo/forma anatomica | |
0.66 mm | |
No | |
AKLMNT | |
Liscio | |
Foderato | |
12 paia per confezione/12 confezioni per scatola: totale 144 paia | |
305 mm |
Titolo del prodotto
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- Potenziali allergeni: carbammato e lattice di gomma naturale
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale