Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio Tychem™ 6000 F arancione
Offre un'eccellente protezione contro la permeazione chimica per un'ampia gamma di prodotti chimici. Le tute con cappuccio DuPont™ Tychem™ @@@6000@@@ F arancioni sono realizzate in un tessuto leggero e resistente composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato in Tyvek per impieghi pesanti.
928.00€
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
---|---|
Materiale | Tessuto Tychem™ |
Colore | Arancione |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12633680
![]() |
DuPont™
D13495222 |
2 X-Large |
928.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12643680
![]() |
DuPont™
D13495244 |
Large |
928.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12653680
![]() |
DuPont™
D13495252 |
medio |
928.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12663680
![]() |
DuPont™
D13495277 |
X-Large |
928.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Disponibile in grigio per esigenze discrezionali
- Volto, polsini, vita e caviglie con elastico per una vestibilità ottimale
- Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della maschera al viso
- Sistema di chiusura con zip a doppio cursore e patta autoadesiva
- Le cuciture ribattute con nastro di rivestimento offrono protezione e resistenza
- Per la protezione del personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), particolati, contaminazioni radioattive, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica
- Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
Specifica
Tuta con cappuccio | |
Arancione | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Chiusura a zip, risvolto | |
Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B | |
Sottogola autoadesivo | |
Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, risposte all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche |
Tessuto Tychem™ | |
Elastico | |
Doppio | |
Elastico | |
Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto | |
Sostanza chimica | |
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |