Learn More
DuPont™ Vesti da laboratorio Tychem 6000 F
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. Le vesti DuPont™ Tychem™ 6000 F sono realizzate in un tessuto leggero e resistente composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato in Tyvek per impieghi pesanti.
Marca: DuPont™ D13984758
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polsini con elastico
- Trattamento antistatico
- Con chiusura posteriore a portafoglio, chiusura in velcro per il collo e lacci in vita
- Eccellente protezione contro la permeazione chimica per un'ampia gamma di prodotti chimici
- Per la protezione del personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica
- Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
Specifica
Da Small a Medium | |
None | |
Veste | |
Grigio | |
Single-use | |
Polsino elasticizzato | |
Not Autoclavable |
Unisex | |
Alla tibia, Chiusura posteriore a portafoglio con lacci | |
Substrato in Tyvek laminato in film e rivestimento polimerico | |
Wrap-around Waist Ties | |
Non-sterile | |
Con punti , sovrapposte |