Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Tychem™ 6000 F FaceSeal is a hooded coverall that includes a rubber seal for a tight fit.
136.00€ - 153.00€
Specifica
Colore | Gray |
---|---|
Stile della caviglia | Attached socks |
Tipo di chiusura | Rear-entry zipper with double flap, snaps and hook-and-loop seal |
Stile polso | Attached gloves |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16328555
|
DuPont™
D15490341 |
Small |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16348555
|
DuPont™
D15490481 |
Medium |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16338555
|
DuPont™
D15490467 |
Large |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16358555
|
DuPont™
D15490598 |
2X-Large |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16368555
|
DuPont™
D15490650 |
3X-Large |
142.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16378555
|
DuPont™
D15490706 |
4X-Large |
147.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16388555
|
DuPont™
D15490762 |
5X-Large |
153.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made from a lightweight and durable fabric (< 500 g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek™ substrate
- Offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards, and certain chemical warfare agents
- Certified according to Regulation (EU) 2016/425
- Chemical protective clothing, Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
- EN 14126 (barrier to infective agents), EN 1073-2 (protection against radioactive contamination)
- Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside
- Stitched and over-taped seams with barrier tape for protection and strength
- Back entry with zipper, double zipper flap with snaps and hook and loop closure
- Attached undergloves
- Used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications
Specifica
Gray | |
Rear-entry zipper with double flap, snaps and hook-and-loop seal | |
Single-use | |
Hooded | |
Stitched, Taped | |
Elastic |
Attached socks | |
Attached gloves | |
Unisex | |
1/Ea. | |
Non-sterile |