Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per provette in polipropilene a due livelli
Progettati per resistere a elevate temperature dell'acqua per l'incubazione.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18513-2040
33.53 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15375896
  • 37.73€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Designed to withstand elevated water temperatures for incubation.
  • Per fiale per siero, fiale RIA, fiale di reazione T3 o T4 o qualsiasi altra fiala o provetta delle stesse dimensioni
  • Resistenza a ruggine e corrosione
  • Leggero
  • Sterilizzabile in autoclave
  • In polipropilene
  • Con manici sulle piastre terminali
Specifica
Specifica
Maniglie integrate nelle piastre terminali
4 x 10
Tubes (16 to 20 mm)
40
1 ciascuno
254 mm
111 mm
89 mm
20 mm
Rack, provetta
Autoclavabile a vapore a 121° C
Polipropilene
Rettangolare
254 x 111 x 89 mm
10 in
4.37 in
3.5 in