Learn More
Polysorbate 80
Polysorbate 80, CAS Number-9005-65-6, Polyoxyethylene(20)sorbitan monooleate, 1L, 2mg KOH/g max., Yellow to Amber, 1.0800g/mL, 5ppm max., >110 deg.C, 65 to 80mg KOH/g, Authentic, 15, 7703, MFCD00082107, Glass bottle, Viscous Liquid At 25 deg.C, Indoors +20 deg.C, 1.4710 to 1.4730, 45 to 55mg KOH/g | CAS: 9005-65-6 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | 604.82 g/mol
38.35€ - 625.00€
Identificatori chimici
CAS | 9005-65-6 |
---|---|
Sinonimo | Polyoxyethylene(20)sorbitan monooleate |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10389150
|
Thermo Scientific Acros
278632500 |
250 mL |
38.35€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10410911
|
Thermo Scientific Acros
278630010 |
1 L |
111.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10048651
|
Thermo Scientific Acros
278630025 |
2.5 L |
234.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10246943
|
Thermo Scientific Acros
278630100 |
10 L |
625.00€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
9005-65-6 | |
Polyoxyethylene(20)sorbitan monooleate |
Specifica
Polysorbate 80 | |
Yellow to Amber | |
1.0800 g/mL | |
MFCD00082107 | |
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N | |
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate | |
Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, 10g/L xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil | |
Viscous Liquid |
9005-65-6 | |
Indoors +20°C | |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | |
Glass bottle | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
604.82 | |
Polyoxyethylene(20)sorbitan monooleate |