Learn More
WTW™ Turbidimeter Cuvette
For automatic detection of the photLab™ turbidimeters and spectral photometers
78.80€ - 196.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11884602
|
WTW™
251302 |
Photoflex Series and Turb 430 IR/T Turbidimeter and Photometer |
78.80€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11786145
|
WTW™
600606 |
Turb 350/355 IR and 355 T Portable Turbidimeter |
196.00€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10181481
|
WTW™
600601 |
Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 and Turb 555 (IR) Laboratory Turbidimeter |
196.00€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The glass and quartz cuvettes with matte side surface are suitable for the automatic cuvette detection of the photoLab™ filter and spectral photometer. When using disposable cuvettes, the material PMMA as well as a structured or matte side surface is required due to the cuvette detection by the photoLab™ photometers. The glass and quartz cuvettes have a marking in order to place the cuvettes into the photometer in the same direction for an even higher precision.Cuvettes for turbidity measurement can be marked to prevent influences by glass: This allows a higher accuracy, also for values < 1 NTU.Specifica
Cuvette | |
3 Pack |