Learn More
WTW™ Turb™ Series 430 Portable Turbidity Meters
With an accuracy of 0.01 NTU or ±2% of the measured value; these portable turbidity meters are ideal for all applications including drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process control.
2175.00€ - 2655.00€
Specifica
Tipo di display | LCD |
---|---|
Dimensione campione | 20 ml |
Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni relative ad analisi di acqua potabile, monitoraggio ambientale, misurazioni di riferimento di laboratorio e controllo di processi |
Protezione IP | IP67 |
Accuracy | 0.01 NTU o ±2% del valore misurato |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Sorgente luminosa | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Sorgente luminosa | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10298082
|
WTW™
600320 |
Turb™ 430 IR Portable turbidity meter | LED a infrarossi |
2175.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10604883
|
WTW™
600321 |
Turb™ 430 IR Portable turbidity meter field set | LED a infrarossi |
2655.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10788533
|
WTW™
600325 |
Turb™ 430 T Portable turbidity meter | Lampada al tungsteno |
2355.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Portable turbidity meter with automatic calibration type
- Accuracy of 0.01 NTU or ±2% of the measured value
- Used for all applications including drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process control
- Resolution of 0.01 from 0.00 to 9.99, 0.1 from 10 to 99.90, 1 from 100 to 1100
Specifica
LCD | |
Per applicazioni relative ad analisi di acqua potabile, monitoraggio ambientale, misurazioni di riferimento di laboratorio e controllo di processi | |
0.01 NTU o ±2% del valore misurato | |
117 mm | |
4 x AA | |
0.6 kg |
20 ml | |
IP67 | |
0.01 da 0.00 a 9.99, 0.1 da 10 a 99.90, 1 da 100 a 1100 | |
86 mm | |
Da 0 a 50 °C | |
2 anni |