Learn More
Tungstic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
23.80€ - 240.20€
Identificatori chimici
CAS 7783-03-1
Formula molecolare H2O4W
Molecular Weight (g/mol) 249.86
Numero MDL MFCD00011336
InChI Key CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name dioxotungstendiol
SMILES O[W](O)(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10318300
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
207610050
5 g Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10134740
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
207611000
100 g Flacone in plastica
66.53€
100g
10107423
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
207615000
500 g Flacone in plastica
240.20€
500g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Identificatori chimici
7783-03-1
249.86
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
O[W](O)(=O)=O
H2O4W
MFCD00011336
dioxotungstendiol
Specifica
Tungstic acid
Green-Yellow to Yellow
99% min
H2WO4
15, 9998
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
dioxotungstendiol
249.86
5.5
7783-03-1
Powder
H2O4W
MFCD00011336
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies
O[W](O)(=O)=O
249.86
≥99%
5.5000g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-975-2
Identificativo prodotto
  • Tungstic acid