Learn More
Tungsten zirconium oxide, 99.7% (metals basis excluding Hf), Hf <0.38%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304088
50 g, 50g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tungsten zirconium oxide is used as a super acid catalyst in the hydrocarbon isomerization process and esterification of waste acid oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16853-74-0
Numero MDL MFCD00168096
Sinonimo Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide
Especificaciones
Materiale o nome chimico Tungsten zirconium oxide
Colore Green to White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Hf), Hf <0.3%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 586.92
Percent Purity 99.7%
Odore Odorless
Densità 5.10 g/mL
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Tungsten zirconium oxide, 99.7% (metals basis excluding Hf), Hf <0.38%, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado