Learn More
Tungsten wire, platinum coated, 0.25mm (0.01in) dia
197.00€ - 816.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten wire, platinum coated
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) dia.
Numero MDL MFCD00011461
Dimensione particelle thickness 5 Micron
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11336888
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013630.G1
1 m
197.00€
1m
11326888
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013630.G5
5 m
816.00€
5m
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Tungsten wire, platinum coated
0.25mm (0.01 in.) dia.
MFCD00011461
thickness 5 Micron
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures