Learn More
Tungsten wire, gold plated, 0.1mm (0.004in) dia, W 99.95% (metals basis), Au 99.99%
135.00€ - 555.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Tungsten wire, gold plated |
---|---|
Nota nome | 0.1mm (0.004 in.) dia. |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero MDL | MFCD00011461 |
Percent Purity | 99.95% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15493935
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045086.G1 |
1 m |
135.00€
1m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15403945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045086.G5 |
5 m |
411.00€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15413945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045086.G6 |
10 m | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Tungsten wire, gold plated | |
(metals basis) | |
99.95% | |
≈0.15g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating |
0.1mm (0.004 in.) dia. | |
MFCD00011461 | |
Au 99.99%, W 99.95% | |
Wire |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures