Learn More
Tungsten(VI) chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11371699
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
250 g
It is a precursor for many tungsten compounds. It is used in tungsten plating, purification of tungsten, and olefin polymerization. It is also used as petroleum catalyst, and in intelligent glass. It can be used for deoxygenation of epoxides and as a reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13283-01-7
Formula molecolare Cl6W
Molecular Weight (g/mol) 396.54
Numero MDL MFCD00011463
InChI Key KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC Name hexachlorotungsten
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 346°C
Materiale o nome chimico Tungsten(VI) Chloride
Punto di fusione 275°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and phosphorus oxychloride.
Peso formulazione 396.57
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.52
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tungsten(VI) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tungsten(VI) chloride