Learn More
Tungsten Rhenium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010073.G2
97.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11336777
  • 97.69€ / 2m
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tungsten Rhenium wire
W:Re; 97:3 wt%
MFCD02091751
99.95%
Wire
0.25mm (0.01 in.) dia.
(metals basis)
2 m
≈1.9g/2m