Learn More
Tungsten powder, -50+100 mesh, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tungsten powder |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero UN | UN3089 |
Quantità | 500 g |
Percent Purity | ≥99% |
Dimensioni maglia | −50+100 Mesh |
Forma | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tungsten powder
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Tungsten