Learn More
Tungsten hexacarbonyl, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10062973 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Tungsten hexacarbonyl, 99%, C6O6W, CAS Number-14040-11-0, 250g, 175.0 deg.C, Yellow to Beige, 237-880-2, 98.5% min., 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51, 351.91, GHS Signal Word: Danger, GHS H Statement Toxic in contact with skin. Toxic if swallowed. Toxic if inhaled.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14040-11-0
Formula molecolare C6O6W
Molecular Weight (g/mol) 351.91
Numero MDL MFCD00011462
Specifica
Punti di ebollizione 175.0°C
Materiale o nome chimico Tungsten hexacarbonyl
Punto di fusione 150.0°C
Colore Yellow to Beige
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare W(CO6)
Fieser 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 351.91
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tungsten hexacarbonyl
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.