Learn More
Tungsten gauze, 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in) dia wire
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
56.90€ - 161.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Formula molecolare | W |
Molecular Weight (g/mol) | 183.84 |
Numero MDL | MFCD00011461 |
InChI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
PubChem CID | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
IUPAC Name | tungsten |
SMILES | [W] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15417205
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046412.FL |
75 x 75 mm |
56.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15427205
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046412.GT |
150 x 150 mm |
161.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
tungsten |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Specifica
Tungsten gauze | |
7440-33-7 | |
MFCD00011461 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
tungsten | |
23964 | |
40 Mesh |
40 mesh woven from 0.025mm (0.001 in.) dia. wire | |
W | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 | |
Wire Cloth |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures