Learn More
Masterflex™ PTFE Tubing Set
Designed for use with L/S™ PTFE-Tubing Pump Head. PTFE Tubing Set is ideal for high-purity fluids and aggressive organic solvents.
154.00€ - 194.00€
Specifica
Materiale PTFE
Overall Length (English) 1.25 ft.
Overall Length (Metric) 38 cm
Da utilizzare con Masterflex L/S PTFE Tubing Pump Head
Product Type Tubi
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
11795978
Vedere i documenti
Masterflex™
77390-50
Da 0.06 a 17 ml/min.
154.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 17-06-2025
Aggiungi al carrello
11705988
Vedere i documenti
Masterflex™
77390-60
65mL/min.
194.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 17-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PTFE-tubing sets include two 38 cm (15 in.) lengths and cannot be substituted with ordinary PTFE tubing
  • Translucent PTFE tubing
  • Chemically inert, nontoxic, and virtually nonporous
  • Excellent crack- and stress-resistance
  • Low coefficient of friction
  • Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550); meets USP 23 Class VI requirements
  • Tubing is manufactured according to GMP
  • Sterilize with autoclave, ethylene oxide or use dry heat
Specifica
Specifica
PTFE
38 cm
Tubi
1.25 ft.
Masterflex L/S PTFE Tubing Pump Head