Learn More
Sartorius Tubing with Quick Connection Coupling (PSU)
Transparent silicone tubing (20cm) with pre-assembled Quick Connection Coupling for vacuum-sided connection.
Marca:  Sartorius 1ZA---0006
27.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13444019
  • 36.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Transparent silicone tubing (20cm) with pre-assembled Quick Connection Coupling for vacuum-sided connection.
Inner diameter: DN 10, outer diameter: DN 20, wall thickness: 5mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Transparent
Reusable
Non-sterile
Tubing with Quick Connection Coupling
5mm Wall thickness
Vacuum sided
Silicone
Quick Connection Coupling
20 cm
DN 10