Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Glass Test Tube. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
73.00€
Specifica
Colore chiusura | Black |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropelene |
Colore | Clear |
Materiale | Borosilicate Glass |
Forma | Cylindrical |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30274336
|
Grant Instruments
DEN TUBE 16 |
15 mL |
73.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30274381
|
Grant Instruments
DEN TUBE 18 |
18 mL |
73.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Glass Test Tubes
- 100 pcs/box
- For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
- Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
Specifica
Black | |
Clear | |
Cylindrical | |
DEN-1, DEN-1B, DEN-600 | |
No | |
Non-sterile | |
No | |
Screw Cap | |
0.2 mm | |
3.94 in. |
Polypropelene | |
Borosilicate Glass | |
Reusable | |
100/Pk. | |
15.5 mm | |
Autoclavable | |
100 mm | |
Reusable Glass Tube | |
Round |