Learn More
Thermo Scientific™ TSC Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers
Safely store samples with reliableThermo Scientific™ TSC Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, available in four sizes.
9645.00€ - 14380.00€
Specifica
Tipo Ultra Low Freezer, Chest
Gamma di temperatura Da -50 °C a -86 °C
Materiale armadietto Cold-rolled Steel
Isolamento Polyurethane Foam
Interno Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Capacità Dimensioni esterno (PxLxA) Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Capacità Dimensioni esterno (PxLxA) Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
16338098
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSC1390V
230 V 50 Hz Boxes (252) 33.4 x 72 x 40.5 in. EU Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15690266
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSC1790V
230 V 50 Hz Boxes (348) 33.8 x 87.6 x 40.5 in. EU Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15287026
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSC2090V
230 V 50 Hz Boxes (396) 33.4 x 96 x 40.5 in. EU Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15885904
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSC390V
230 V 50 Hz Boxes (63) 29.9 x 28.5 x 43.8 in. EU Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Safely store samples in versatile Thermo Scientific™ TSC Series -86°C ultra-low temperature chest freezers, which deliver all the same sample protection features of our TSE and TSD upright series. Featuring an advanced microprocessor control for ease of use and temperature control, these freezers are available in four convenient sizes with a full range of racking solutions.
Features:
  • Microprocessor control: Centralized information center, including microprocessor control and monitoring system ensures that all controls and displays are easy to reach and read—knee level on the 3 cu. ft. models
  • State-of-the-art, refrigeration system: Improves temperature control and increases reserve BTUH capacity, resulting in a more stable temperature sample
  • 1 in. (25mm) access port: Allows for the use of inexpedient probes or instrumentation
  • Easy-to-remove, washable filter: Provides protection from dust on the condenser, causing reduced refrigeration performance and increased risk to samples
  • Simplified installation: New, easy-roll 2 inch locking casters
  • Single-hand operation: Easy-to-use ergonomic door handle
Construction:
  • Rugged, heavy gauge, cold-rolled steel cabinets: with a powder coat paint finish for a uniform exterior that resists chipping and rust
  • Stainless steel interior
  • Polystyrene interior sub-lids: Reduce cold air loss and improve temperature recovery after door openings
  • 5 in. (127mm) foamed-in-place, polyurethane insulation: Reduces power consumption, maintains temperature setpoint and combined with triple-point door gasket, provides longer holding time in the event of a door opening
Optional Features:
  • CO2 or LN2 back-up: Choice of CO2 or LN2 safety back-up systems for additional sample protection in the event of a power or mechanical failure
  • Optional built-in chart recorder or digital data logger can be installed at eye level on our Forma 900 -86°C models or knee level on the Forma 700 -40°C models
  • Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
Specifica
Ultra Low Freezer, Chest
Cold-rolled Steel
Stainless Steel
CE, cULus, FDA Class I, UL
Push Button LED
Thermo Scientific
Thermo Scientific
Key Lock
RS-485, 4-20mA, dry contacts - standard
Single ID
Compatibile Smart-Vue
R404A (1st stage), R508B (2nd stage)
Da -50 °C a -86 °C
Polyurethane Foam
Powder-coated Steel
Chest
Push Button LED
Warranty varies by country, please contact us for details
Alarm, Recorder
Optional 7-day chart recorder
Standard Operation
CO2 or LN2 Optional
Buck/Boost