Learn More
Bollé Safety Tryon Platinum™ Clear Safety Glasses
Safety glasses with clear lenses that are essential indoors.
16.25€ - 16.65€
Specifica
Lens Coating | PLATINUM™ coating |
---|---|
Certificazione/Conformità | EN 166 ft. CE |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Safety Spectacles |
Colore telaio | Black, Blue |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15821745
|
Bollé Safety
TRYOPSI |
Tryon | N/A | ||||||
15831745
|
Bollé Safety
TRYOTGPSI |
Tryon Over-the-glasses |
16.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Ultra wrap-around frames, with a sporty design
- PLATINUM™ coating
- Co-injected PC/TPR temples
- Non-slip adjustable bridge
- FLEX 160°; temples
- OTG model can be worn over most prescription spectacles and has extendable temples
Specifica
PLATINUM™ coating | |
Clear | |
Black, Blue | |
Policarbonato | |
None |
EN 166 ft. CE | |
Safety Spectacles | |
Black | |
Co-injected Polycarbonate, TPR | |
Wrap-around |