Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Trousers
Specially designed for comfort, safety and strength. KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Trousers designed for comfort, safety and general protection against larger particles, radioactive dust and chemical splashes.
208.00€
Specifica
Product Type Chemical-resistant Trousers
Materiale Spunbond Polypropylene
Colore White
Resistente a Larger particles, radioactive dust and chemical splashes
Stile Double-layer fabric
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12601456
Vedere i documenti
Kimberly-Clark™
99530
2X-Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12611456
Vedere i documenti
Kimberly-Clark™
99540
3X-Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Approved as Complex Design (Category 3) equipment - offering protection to the levels specified for Type 5 and 6 by CEN
  • Single use and breathable protective trousers designed for maximum comfort and safety, providing anti-static and general protection against water-based or chemical splashes, liquids, and dust particles
  • Durable SMS fabric with additional treatment for increased protection
  • Suitable for use as protection against solid particles and particulate radioactive contamination - EN1073-2
  • Silicone-free, ultra-low lint and treated to be antistatic - to EN 1149-5
  • Ideal for protecting against powders, larger fibres and protection against a wide range of chemicals - reducing contamination in critical areas
  • Suitable for use in pharmaceutical industries, manufacturing, utilities, electronics, agriculture and paint spraying areas
Specifica
Specifica
Chemical-resistant Trousers
White
Double-layer fabric
Spunbond Polypropylene
Larger particles, radioactive dust and chemical splashes