Learn More
Tropolone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10276913
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 533-75-5
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Numero MDL MFCD00004158
InChI Key MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins
PubChem CID 10789
ChEBI CHEBI:79966
IUPAC Name 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one
SMILES C1=CC=C(C(=O)C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tropolone
Punto di fusione 50.0°C to 54.0°C
Colore Beige-Cream to White
Punti di ebollizione 115.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 9963
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethyl ether, acetone, organic solvents
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • Tropolone