Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O, pure
65.73€ - 184.92€
Identificatori chimici
CAS | 547-57-9 |
---|---|
Formula molecolare | C12H10N2NaO5S |
Molecular Weight (g/mol) | 317.271 |
Numero MDL | MFCD00007499 |
InChI Key | YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N |
Sinonimo | Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt |
PubChem CID | 87071197 |
IUPAC Name | 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)hydrazinyl]benzenesulfonic acid;sodium |
SMILES | C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10236250
|
Thermo Scientific Chemicals
190180250 |
25 g | Glass bottle |
65.73€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10688434
|
Thermo Scientific Chemicals
190181000 |
100 g | Glass bottle |
184.92€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificatori chimici
547-57-9 | |
317.271 | |
YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N | |
87071197 | |
C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na] |
C12H10N2NaO5S | |
MFCD00007499 | |
Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt | |
4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)hydrazinyl]benzenesulfonic acid;sodium |
Specifica
Tropaeolin O | |
C12H10N2NaO5S | |
16, 275 | |
Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt | |
YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N | |
C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na] | |
317.271 | |
316.26 | |
from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange) | |
Powder |
547-57-9 | |
MFCD00007499 | |
15, 9954 | |
Solubility in water: Soluble. Other solubilities: Soluble in alcohol | |
Authentic | |
4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)hydrazinyl]benzenesulfonic acid;sodium | |
87071197 | |
Ultrapuro | |
Brown to Rust |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 208-924-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DB6145180
missing translation for 'tsca' : TSCA