Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
30.70€ - 52.80€
Identificatori chimici
CAS | 547-57-9 |
---|---|
Formula molecolare | C12H10N2NaO5S |
Molecular Weight (g/mol) | 317.271 |
Numero MDL | MFCD00007499 |
InChI Key | YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N |
Sinonimo | Acid Orange 6; C.I. 14270 |
PubChem CID | 87071197 |
IUPAC Name | 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)hydrazinyl]benzenesulfonic acid;sodium |
SMILES | C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11378977
|
Thermo Scientific Chemicals
038708.04 |
2 g |
30.70€
2g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11388977
|
Thermo Scientific Chemicals
038708.09 |
10 g |
52.80€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
547-57-9 | |
317.271 | |
YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N | |
87071197 | |
C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na] |
C12H10N2NaO5S | |
MFCD00007499 | |
Acid Orange 6; C.I. 14270 | |
4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)hydrazinyl]benzenesulfonic acid;sodium |
Specifica
Tropaeolin O | |
C12H10N2NaO5S | |
14,9775 | |
Soluble in water and alcohol | |
C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na] | |
317.271 | |
316.27 | |
Powder |
547-57-9 | |
MFCD00007499 | |
Acid Orange 6; C.I. 14270 | |
YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N | |
4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)hydrazinyl]benzenesulfonic acid;sodium | |
87071197 | |
Brown to Orange |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 208-924-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DB6145180
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures