Learn More
Smeg™ Trolley System For Washing Pipettes
Used for washing volumetric pipettes up to 55cm in length. Smeg Instruments Trolley System for washing Pipettes has 20 positions for washing pipettes and/or flasks of 45 to 49cm in height.
Marca:  Smeg™ LPV40
Codice prodotto. 12693860
  • 1925.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of stainless steel trolley
  • 20 positions for pipettes of 55cm in height
  • 20 positions for pipettes and/or flasks of 45 to 49cm in height
Specifica
Specifica
Trolley System for Washing Pipettes