Learn More
Tris(Hydroxymethyl) Methylamine, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
36.15€ - 118.00€
Identificatori chimici
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Formula molecolare | C4H11NO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 121.136 |
Numero MDL | 4679 |
InChI Key | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
IUPAC Name | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10172590
|
Fisher Chemical
T/3710/48 |
100 g |
39.09€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10528830
|
Fisher Chemical
T/3710/50 |
250 g |
36.15€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10785341
|
Fisher Chemical
T/3710/60 |
1 kg |
118.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Tris(Hydroxymethyl) Methylamine, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR
Identificatori chimici
77-86-1 | |
121.136 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
4679 | |
6503 | |
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol |
Specifica
77-86-1 | |
219°C | |
10.4 | |
C4H11NO3 | |
Plastic powder jar | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 |
168.5°C | |
White | |
Powder or Solid | |
4679 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol | |
6503 | |
121.14g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane