Learn More
Tris Buffer, 2M Solution (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and electrophoresis procedures. Tris Solution, 2M, provides a convenient stock solution for preparing Tris buffers.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tris Buffer |
Nota nome | 2M Solution |
Colore | Undesignated |
Concentrazione | 1.95 to 2.05 M |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 100 mL |
DNasi | Esente da DNasi |
Identificazione | Pass Test |
Imballaggio | Poly Bottle |
Proteasi | Protease free |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tris buffer solution 2M