Learn More
Tris, 99.8 to 100.1% (Dry Basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15865368 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
Numero MDL MFCD00004679
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Tris(hydroxymethyl)amino methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris
Punto di fusione 171°C to 172°C
Punti di ebollizione 219°C to 220°C (10 mmHg)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 kg
Note percentuale saggio Dry basis
Formula lineare NH2C(CH2OH)3
Imballaggio Plastic bottle
Beilstein 741883
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 99.8 to 100.1%
Grado Biologia molecolare