Learn More
Tris(2-aminoethyl)amine, 98+%
Codice prodotto. p-4510543 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4097-89-6
Formula molecolare C6H18N4
Molecular Weight (g/mol) 146.24
InChI Key MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
PubChem CID 77731
ChEBI CHEBI:30631
IUPAC Name N',N'-bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine
SMILES C(CN(CCN)CCN)N
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2-aminoethyl)amine
Punto di fusione -16.0°C
Colore Yellow
Densità 0.9770g/mL
Punti di ebollizione 265.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (H2NCH2CH2)3N
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.4980
Quantità 100 mL
Beilstein 04,II,695
Gravità specifica 0.977
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 146.24
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid