Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.8
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
71.60€ - 96.38€
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
Numero MDL MFCD00004679
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15473779
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J61144.AP
500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15483779
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J61144.K2
1 L
96.38€
1L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
C4H11NO3
MFCD00004679
6503
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Specifica
TRIS buffer soln.
0.5 M
Liquid
MFCD00004679
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
77-86-1
8.8
C4H11NO3
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
6503
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures