Learn More
Julabo™ Tubo a triplo isolamento per bagni
395.00€ - 518.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Circolatore compatto refrigerato CF30, CF31, CF40, CF41, Circolatore refrigerato/riscaldante F25-HE |
---|---|
Gamma di temperatura | Da –100 a 350 °C |
Tipo | Tubazione a triplo isolamento |
Include | M16 x 1 connettore |
Materiale | Metal |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10778301
|
Julabo™
8930210 |
1 m |
395.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10193882
|
Julabo™
8930211 |
1.5 m |
518.00€
1.50m |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Circolatore compatto refrigerato CF30, CF31, CF40, CF41, Circolatore refrigerato/riscaldante F25-HE | |
Tubazione a triplo isolamento | |
Metal |
Da –100 a 350 °C | |
M16 x 1 connettore |