Learn More
Triphosgene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent, C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Triphosgene |
Punto di fusione | 77.0°C to 81.0°C |
Colore | White |
Densità | 1.7800g/mL |
Punti di ebollizione | 203.0°C to 206.0°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3 |
Quantità | 250 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.