Learn More
Triphosgene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10513601
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent, C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32315-10-9
Formula molecolare C3Cl6O3
Molecular Weight (g/mol) 296.75
InChI Key UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
IUPAC Name bis(trichloromethyl) carbonate
SMILES C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Triphosgene
Punto di fusione 77.0°C to 81.0°C
Colore White
Densità 1.7800g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C to 206.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3
Quantità 10 g
Fieser 17,127
Indice di Merck 15,9921
Gravità specifica 1.78
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble, may form phosgene. Other solubilities: 588g/L ch2cl2 (20°C), soluble in alcohol, benzene, tetrachloromethane, and ether
Peso formulazione 296.75
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.