Learn More
Triphenylamine, 99+%
Codice prodotto. p-3758110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 603-34-9 | C18H15N | 245.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-34-9
Formula molecolare C18H15N
Molecular Weight (g/mol) 245.32
Numero MDL MFCD00003020
InChI Key ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
PubChem CID 11775
IUPAC Name N,N-diphenylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylamine
Punto di fusione 125°C to 127°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 347°C to 348°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)3N
Quantità 25 g
Beilstein 12, 181
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 245.32
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triphenylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.