Learn More
Trimethyltin bromide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7080324
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-44-0
Formula molecolare C3H11BrSn
Molecular Weight (g/mol) 245.74
Numero MDL MFCD00000051
InChI Key KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr
PubChem CID 14015
IUPAC Name bromo(trimethyl)stannane
SMILES Br.C[SnH](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyltin bromide
Punto di fusione 27°C
Punti di ebollizione 165°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN2788
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Decomposes in water.
Peso formulazione 243.7
Forma fisica Liquid