Learn More
(Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride, 1.3M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10287212 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
CAS: 13170-43-9 | C4H11ClMgSi | 146.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13170-43-9, 109-99-9, 108-88-3
Formula molecolare C4H11ClMgSi
Molecular Weight (g/mol) 146.97
Numero MDL MFCD00009916
InChI Key NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo trimethylsilylmethylmagnesium chloride, tmsch2mgcl, trimethylsilyl methylmagnesium chloride, trimethylsilyl methyl magnesium chloride, trimethylsilyl methylmagnesium chloride solution, me3sich2mgcl, naqatmjwcjchoz-uhfffaoysa-m, chlorotrimethylsilylmethyl magnesium, trimethylsiylmethylmagnesium chloride
PubChem CID 2734900
SMILES C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
Colore Colorless to Green
Nota nome 1.1M Solution in THF
CAS min. % 18.37, 80.22
CAS max % 19.78, 81.63
Formula lineare (CH3)3Si-CH2-MgCl
Concentrazione 1.2 to 1.5M
Fieser 16,118; 15,343; 12,540; 06,636; 05,724; 10,433
Densità 1.0400g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently with water.
IUPAC Name [(chloromagnesio)methyl]trimethylsilane
Peso formulazione 146.97
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 1.04
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride, 1.1M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.