Learn More
Trimethylsilyl cyanide, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 114.0°C to 117.0°C |
Materiale o nome chimico | Trimethylsilyl cyanide |
Punto di fusione | 11.0°C |
Quantità | 5 g |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Formula lineare | (CH3)3SiCN |
Fieser | 04,542; 05,720; 06,632; 07,397; 08,133; 09,127; 10,112; 11,147; 12,148; 13,87; 14,107; 15,102; 17,89; 01,979; 04,418; 06,503; 08,433 |
Punto d'infiammabilità | 1°C |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts |
Peso formulazione | 99.21 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P273-Non disperdere nell'ambiente.